重要文件
01708
Supelco
丙烯酰胺:N,N′-亚甲基双丙烯酰胺 29:1 溶液
suitable for electrophoresis, mixture of acrylamide and BIS 29:1, 40% in H2O
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
品質等級
濃度
40% in H2O
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤0.01% free acrylic acid
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
適合性
in accordance for electrophoresis test
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)