Key Documents
00738
Sigma-Aldrich
1-乙基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸盐
for electrochemistry, ≥98.0% (T)
同義詞:
EMIM Otf
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H11F3N2O3S
CAS號碼:
分子量::
260.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for electrochemistry
品質等級
化驗
≥98.0% (T)
形狀
liquid
雜質
≤0.1% water
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
密度
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤100 mg/kg
官能基
fluoro
triflate
SMILES 字串
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
425.3 °F - closed cup
閃點(°C)
218.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Ionic Liquids for Electrochemical Applications