重要文件
00285
Sigma-Aldrich
1-丁基溴化吡啶
≥99.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H14BrN
CAS號碼:
分子量::
216.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0%
雜質
≤0.2% water
SMILES 字串
[Br-].CCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.BrH/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)