品質等級
用途
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
儲存期限
≤12 mo.
特點
dNTPs included
hotstart
包裝
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4606)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4608)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4607)
製造商/商標名
Roche
濃度
2 ×
技術
qPCR: suitable
輸入
purified DNA
相容性
for use with Bio-Rad iCycler
檢測方法
SYBR® Green
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Bio-Rad iCycler® KAPA SYBR FAST qPCR 试剂盒包含首个通过定向进化改造的 DNA 聚合酶,以更耐受 SYBR Green I 染料抑制。
KAPA SYBR快速qPCR试剂盒具有提高的耐用性、加工性和速度,使得始终保持较高水平扩增效率,使基因表达分析的相对定量更加准确。KAPA SYBR快速qPCR试剂盒在严格的实时PCR反应条件下性能最佳,在信噪比(荧光)、循环域值 (Cq)、线性度和灵敏度方面都有显著改善。
KAPA SYBR快速qPCR试剂盒具有提高的耐用性、加工性和速度,使得始终保持较高水平扩增效率,使基因表达分析的相对定量更加准确。KAPA SYBR快速qPCR试剂盒在严格的实时PCR反应条件下性能最佳,在信噪比(荧光)、循环域值 (Cq)、线性度和灵敏度方面都有显著改善。
應用
KAPA2G Fast HotStart® ReadyMix™预混液已用于:
- 基因表达
- 基因敲除验证
- 芯片验证
- ChIP 分析
- 低拷贝检测
- NGS 文库的绝对定量
- 实时定量逆转录-PCR (qRT-PCR)
- 定量PCR(qPCR)
特點和優勢
更准确地定量基因表达的变化
持续检测低拷贝和困难靶标
仅需 40 min 即可完成实时 PCR 运行
临时速记:
- 95-105% 之间的高反应效率可提高准确性和可重复性。
- 广泛 GC 含量和扩增子长度范围内的无偏效率。
持续检测低拷贝和困难靶标
- 进行性改善导致早期 Cq 评分。
- 在不同 AT 和 GC 含量的靶标上进行更高的荧光检测。
- 新型酶能抵抗 SYBR ®抑制。
仅需 40 min 即可完成实时 PCR 运行
- 快速循环方案的运行时间缩短 55%。
- 从标准协议切换到快速协议时保持高性能。
临时速记:
- 该试剂盒包含一种使用 SYBR Green I 染料化学方法优化 qPCR 的工程酶。
- 2X 预混液含有专有缓冲液。与新型酶一起,提高了富含GC和AT的靶的扩增效率。
- 95°C 下 20 s 的初始变性足以激活酶。 使用复杂模板时,建议将初始变性设置为 3 min。
- 对于3步循环,引物退火用20秒,72℃下延伸/数据采集用1秒。
- 反应体积不得超过 25μL。
包裝
有时干冰运输,某些地区的运输条件可能不同。
品質
所有试剂盒组分均经过严格的功能质量控制,无可检测的污染外切和核酸内切酶活性,并符合 DNA 污染方面的严格要求。
準備報告
总是确保所有的组份在使用用彻底溶解并充分混合。KAPA SYBR ®Fast qPCR Master Mix (2X) 即使在-20°C 下储存,也可能无法冷冻。
用于Bio-Rad® iCycler®的 KAPA SYBR FAST qPCR 预混液(2X) 中包含的 SYBR Green I 染料和 ROX/荧光素染料(取决于试剂盒配置)具有光敏性。长时间暴露在直射光下会导致荧光信号强度下降。
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) 经过30个冻融循环后仍稳定。当不使用时,确保所有试剂在-20°C的温度下避光储存。如果不被微生物和/或核酸酶污染,试剂在避光的情况下,在4°C的黑暗环境中稳定至少一个星期,并可在这个温度下储存以短期使用。
用于Bio-Rad® iCycler®的 KAPA SYBR FAST qPCR 预混液(2X) 中包含的 SYBR Green I 染料和 ROX/荧光素染料(取决于试剂盒配置)具有光敏性。长时间暴露在直射光下会导致荧光信号强度下降。
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) 经过30个冻融循环后仍稳定。当不使用时,确保所有试剂在-20°C的温度下避光储存。如果不被微生物和/或核酸酶污染,试剂在避光的情况下,在4°C的黑暗环境中稳定至少一个星期,并可在这个温度下储存以短期使用。
其他說明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
法律資訊
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
iCycler is a registered trademark of Bio-Rad
僅套裝組件
產品號碼
描述
- KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
- reaction buffer
- dNTPs
- SYBR® Green I dye
- MgCl2 2.5 mM
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
客戶也查看了
Role of HOTAIR long noncoding RNA in
metastatic progression of lung cancer
metastatic progression of lung cancer
W. Zhao
European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 18, 1930-1936 (2014)
Namjeong Choi et al.
Cells, 9(12) (2020-12-16)
Splicing factor 3b subunit 1 (SF3B1) is an essential protein in spliceosomes and mutated frequently in many cancers. While roles of SF3B1 in single intron splicing and roles of its cancer-linked mutant in aberrant splicing have been identified to some
Abhiyan Viplav et al.
Journal of cell science, 132(9) (2019-03-31)
Clathrin-mediated endocytosis (CME) engages over 30 proteins to secure efficient cargo and membrane uptake. While the function of most core CME components is well established, auxiliary mechanisms crucial for fine-tuning and adaptation remain largely elusive. In this study, we identify
文章
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.