重要文件
11811002001
Roche
扩展型 20 kbPLUS PCR System
sufficient for ≤40 reactions, pkg of 200 U, suitable for PCR
同義詞:
长距离PCR | 长模板 PCR
登入查看組織和合約定價
About This Item
酶委員會編號:
分類程式碼代碼:
41106300
用途
sufficient for ≤40 reactions
特點
Long Range PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
包裝
pkg of 200 U
製造商/商標名
Roche
參數
68 °C optimum reaction temp.
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
该PCR系统是对Barnes技术的改进,对长度超过20 kb的片段进行扩增时表现出良好的性能。
Expand 20 kbPLUS PCR System由一种特殊的酶混合物组成,包含热稳定Taq DNA聚合酶以及具有校对活性的热稳定Tgo DNA聚合酶。当需要扩增长度超过20 kb的片段时,这款功能强大的聚合酶混合物和相关的缓冲液体系可提供高PCR产物得率。
T/A克隆可用于使用该试剂盒产生的片段。
为获得较长的PCR产物,请首先评估DNA模板的长度和纯度。应小心处理所有基因组DNA模板。基因组DNA模板应大于50 kb,这可以利用琼脂糖凝胶电泳进行确定。
Expand 20 kbPLUS PCR System包含人类对照DNA以及可扩增23 kb片段的人类对照ß-珠蛋白引物。
这些试剂可以用作对照反应,但也可以用于测定人类模板DNA和/或相应引物对的质量。
可以应用T/A克隆。
对于标准50 μl PCR,我们建议使用5 U的酶混合物。
内容物:
  • Expand 20 kbPLUS 酶混合物
  • Expand 20 kbPLUS 反应缓冲液,10倍浓缩液,含27.5 mM MgCl2
  • MgCl2 溶液,25 mM
  • 人基因组DNA
  • 人β-珠蛋白对照引物,正向(HβG正向)
  • 人β-珠蛋白对照引物,反向(HβG反向)
應用
使用Expand 20 kbPLUS PCR System 可扩增长达35 kb的基因组DNA片段。Expand 20 kbPLUS PCR System包含经过特别优化的缓冲液和酶混合物,可扩增超长DNA(超过20 kb)片段。对照引物和DNA可扩增长度为23 kb的片段。
  • PCR
  • RT-PCR
  • 长片段扩增
一起使用Expand 20 kbPLUS PCR System、dNTPack和即用型PCR核苷酸混合物。
特點和優勢
  • 达到极限。
缓冲液和酶混合物可扩增长度超过20 kb的DNA。
  • 简便的PCR监测。
人类基因组DNA和人类对照β-珠蛋白引物可扩增23 kb片段。
  • 测试模板质量。
对照试剂还能够测试模板质量和引物对性能。
包裝
1个试剂盒包含6个组分
品質
通过在PCR中使用人基因组DNA和β-珠蛋白的特异性引物扩增23 kb片段,对每批Expand 20 kbPLUS PCR System进行功能测试。
單位定義
体积活度:5 U/μl
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
本产品的使用受到美国专利No. 6,127,155及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。如需用于Roche专利声明的人类和兽医诊断用途,需另外征得Roche许可。 Roche专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从Roche购买许可证的更多信息可以通过联系Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA或Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany以获得许可证。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Thermo Fisher Scientific 的许可部门5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。
Expand is a trademark of Roche
僅套裝組件
產品號碼
描述
  • Expand 20 kbPLUS Enzyme Mix
  • Expand 20 kbPLUS Reaction Buffer, with 27.5 mM MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • Human Genomic DNA
  • Human β-globin Control Primer forward, (HβG forward)
  • Human β-globin Control Primer reverse, (HβG reverse)
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sequencing and annotation of mitochondrial genomes from individual parasitic helminths.
Jex A R, et al.
Methods in Molecular Biology, 51-63 (2015)
David Homolka et al.
Chromosoma, 121(1), 91-104 (2011-10-18)
During meiosis, pairing of homologous chromosomes and their synapsis are essential prerequisites for normal male gametogenesis. Even limited autosomal asynapsis often leads to spermatogenic impairment, the mechanism of which is not fully understood. The present study was aimed at deliberately