Key Documents
10127655001
Roche
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6P-DH)
grade I, from yeast
同義詞:
G6P-DH, 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
酶委員會編號:
分類程式碼代碼:
12352204
生物源
yeast
品質等級
形狀
suspension
比活性
~350 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate.)
包裝
pkg of 1 mL (5 mg/ml)
製造商/商標名
Roche
濃度
≥0.1-1.0 % (w/w)
技術
activity assay: suitable
顏色
white to yellowish
最適pH
9.2
溶解度
water: miscible
適合性
suitable for UV spectrophotometry and general use
NCBI登錄號
UniProt登錄號
應用
life science and biopharma
異物活動
6-PGDH <0.0100%
CK <0.00100%
GR <0.0100%
HK <0.0100%
PGI <0.00200%
PGluM <0.0100%
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
一般說明
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6P DH)具有活性的二聚体形式,其单体和四聚体形式是无活性的。在低NADP+和NADPH水平且在正常条件下,酶以四聚体和二聚体形式存在并保持平衡,而在高NADP +和NADPH水平时,这种平衡转变为无活性的四聚体形式。
應用
作为NADPH的辅因子再循环系统的组分。
生化/生理作用
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6P-DH)参与戊糖磷酸途径。 它能够催化葡萄糖-6-磷酸(G6P)的氧化,产生葡糖酸内酯-6-磷酸,其中NADP+同时接受氢以形成NADPH,从而维持细胞中的NADPH水平。
規格
污染物: <0.001% CK,<0.01% GR、HK、6-PGDH和PGluM,<0.002% PGI,<0.002% PGI
在+25℃下约350 U/mg,以葡萄糖-6-磷酸为底物。
外觀
悬浮于3.2 M硫酸铵溶液中,pH约为6
準備報告
活化剂:Mg2+(5至10 mM)
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Matthew G S Norris et al.
Biochemical and biophysical research communications, 405(3), 388-392 (2011-01-18)
Enzyme kinetic parameters for rate equations are vital in metabolic network simulation, a major part of systems biology research efforts. Measurements of Michaelis-Menten kinetic parameters Km and Kcat have been performed for enzymes glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P DH) under crowded conditions
Neal J Dawson et al.
eLife, 9 (2020-07-31)
High-altitude environments require that animals meet the metabolic O2 demands for locomotion and thermogenesis in O2-thin air, but the degree to which convergent metabolic changes have arisen across independent high-altitude lineages or the speed at which such changes arise is