Merck
全部照片(3)
重要文件
ZLXL52120
Milli-Q
Milli-Q® HX 7120水纯化系统 230V 50/60 Hz
Centralized pure water solution for up to 2400 L/day Type 2 water
同義詞:
Milli-Q® HX 7120 Water Purification System 230V 50/60 Hz
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JB.11
AC/DC 輸入
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
品質等級
產品線
Milli-Q® HX
包裝
pkg of 1 unit
參數
120 L/hr make-up flow rate
2400 L/day max. usage
94 kg operating weight (208 lb)
電阻係數
>5 MΩ-cm, 25°C
高度 × 寬度 × 直徑
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
總有機碳(TOC)殘留物
<30 ppb (Product Water)
輸入
feed water nature potable tap water
輸出
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
傅導性
<0.2 μS/cm at 25 °C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Milli-Q®HX 7000系统可为常规实验室应用和仪器进水口提供高质量且稳定的纯水。
  • Milli-Q® HX 7120大流量系统可用于从饮用水自来产水高达2400 L/天的2型纯水,使其成为大型实验室或实验室建筑物的理想选择。
  • 自来水首先通过Progard®预处理纯化柱进行处理,以有效去除颗粒、胶体、游离氯和硬度。然后,高级反渗透(RO)纯化可去除95-99%的离子和99%的所有溶解有机物(>200 Da),微生物和颗粒。专利E.R.A.®(进化拒绝调整)技术自动评估给水质量,以产生恒定的流速并优化水的回收(45%至75%之间)。Elix®电去离子(EDI)模块进一步去除离子,通常达到>5 MΩ.cm的电阻率(在25°C时)。
  • 然后,在进入储水箱或SDS 500储存、保护和取水系统之前,用杀菌紫外线灯对处理过的纯水进行辐照。SDS 500储水箱可保持储水的一致纯度。其排气过滤器可有效防止空气污染,自动消毒模块(ASM)可防止细菌生长和生物膜形成。
  • 然后可以通过取水泵将Milli-Q® HX 7120产品水送至进料仪器或取水回路。这些系统可以集成到集中式系统中,从而对系统本身以及外部纯水取水回路中的所有参数进行全面控制。
  • 该系统′的大型交互式触摸屏显示器提供了出色的通信界面,可显示主要数据(产水状态,储水水位,取水状态),耗材耗尽状态,警报状态以及方便的向导,以指导用户进行维护程序。
  • 这些中央系统嵌入了我们独特的MyMilli-Q® Remote Care远程监控和服务功能,作为Milli-Q®服务的扩展。这种数字化服务使您可以安全地远程管理系统,帮助实验室实现最高生产效率。
應用
  • 通过 Milli-Q® HX 7120 系统生产的2级Elix®纯水适用于微生物培养基制备,缓冲液制备以及化学和生化试剂的生产。
  • 也可用于进料设备,例如风化和稳定性试验箱,玻璃器皿清洗机,高压灭菌器和氢气发生器。它还可以为 Milli-Q® 超纯(1级)水系统供水。
  • 由于广泛的实验室应用需要纯分析级水,因此Milli-Q® HX 7000系统非常适合各地的实验室,包括制药,临床,化学,冶金,化妆品,食品和饮料,电子和生物技术部门。
特點和優勢
  • Progard®预处理包可有效去除自来水中的颗粒(0.5 μm过滤器)、游离氯和胶体。
  • 高级RO和E.R.A.® 技术优化了水的回收率,以保持恒定的流速并减少用水量。用户节省了水、时间和金钱投入。
  • Elix® EDI模块确保稳定的春水水质和低运行成本。
  • UV灯和最终过滤可提供完整的细菌控制。
成分
  • 所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
  • 该货号不包括随时间推移安装和正确操作水净化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。
  • 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证您的购买。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
其他說明
使用说明
生物截留:微生物
作用方式:过滤和UV
应用:实验室一般分析
预期用途:水纯化。
使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm除菌级膜过滤,并暴露在杀菌紫外线灯下。请参阅系统设备用户指南“系统”部分(北美配置版本以USB密钥提供)。
储存声明:干燥储存
处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany