重要文件
XX802GS25
Millipore
易装卸泵管路,3/8 in.ID,硅胶
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
材料
silicone
製造商/商標名
Pellicon®
參數
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
長度
7.6 m (25 ft)
直徑
3.75 mm
準備報告
灭菌方法
高压灭菌
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany