重要文件
VSWP14250
Millipore
MF-Millipore膜滤器, 孔径0.025 µm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
同義詞:
MCE膜过滤器,孔径0.025 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直徑
142 mm
過濾器直徑
142 mm
厚度
100 μm
重量法萃取物
1.5%
折射率
n/D 1.5
基質
MF-Millipore
孔徑
0.025 μm pore size
72 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
相關類別
一般說明
滤器编码:VSWP
應用
DNA和蛋白质的微透析
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
  • 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3