材料
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 10 μL
製造商/商標名
Ultrafree®
參數
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
77 mm
直徑
16.3 mm
過濾面積
0.8 cm2
有效容積
3 mL
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm pore size
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
應用
孔径0.22 µm,亲水PVDF,2 mL体积,非无菌
特點和優勢
- 5种孔径,从0.1到5.0 μm不等
- 预先消毒的装置也可用
- 过滤速度快,重现性好
- 用于固定角度转子,得到15毫升管
- Ultrafree-CL离心过滤器是一次性过滤器
- 可与低结合力Durapore®PVDF膜一起用于蛋白质和核酸溶液
- 非常适合去除水和一些溶剂型样品中的颗粒和沉淀物
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany