材料
POM body (machined)
stainless steel electrode
包裝
pkg of 1 unit
電纜長度
4 m
相容性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
水浸传感器是水纯化系统的配件。可在发生意外的漏水事故时,关闭进水。传感器在检测地面溢水时,自动关闭系统的进水口独立电磁阀,防止漏水造成实验室及周围环境的损害。
该水传感器包含带电接头的4米延长线,用于串联主水传感器(ZFWATDET4)。因此,可在距系统8米远的地方安装水传感器延长件。典型的安装方式是主水传感器安装在台面上,而传感器扩展件安装在地板上。
该水传感器包含带电接头的4米延长线,用于串联主水传感器(ZFWATDET4)。因此,可在距系统8米远的地方安装水传感器延长件。典型的安装方式是主水传感器安装在台面上,而传感器扩展件安装在地板上。
應用
检测地板上的水溢出,并自动关闭独立式入口电磁阀,保护周围环境不受水的破坏。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany