重要文件
SVWG04700
Millipore
Durapore®膜过滤装置, 5.0 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
同義詞:
PVDF 膜过滤器,孔径5.0 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
gridded
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
Millipore
參數
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
過濾器直徑
47 mm
厚度
160 μm
重量法萃取物
0.5%
顏色
white
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
5.0 μm pore size
70 % porosity
起泡點
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
Durapore®滤膜,5.0 μm已用于过滤水处理厂产水中的悬浮颗粒,供分析研究。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Suspended particles and their characteristics in water mains: developments of sampling methods
Matsui Y, et al.
Journal of Water Supply: Research and Technology?AQUA, 56(1), 13-24 (2007)