材料
Nylon membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
品質等級
agency
suitable for EPA OTM-45
無菌
non-sterile
產品線
Millex™
特點
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex™
參數
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
21 mm
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
容積
100 mL
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
應用
PFAS testing
運輸包裝
ambient
相關類別
一般說明
未灭菌Millex™ HPF针头式过滤器概述
•HPF Millex包括两种不同的介质:用于去除较大的颗粒的带刻度的玻璃纤维预滤器(10.0至0.7 µm);以及用于精细过滤的0.20或0.45 µm的膜滤器
• 与不带预过滤介质的标准过滤器相比,吞吐量显着提高,尤其是在过滤含颗粒溶液时
• 适用于手动或自动使用
•低提取聚乙烯外壳
提供3种包装尺寸:
以NS(-------NS)结尾的SKU:50个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
以NZ(-------NZ)结尾的SKU:200包预装在8个管中,每管25个。
应用:
药物溶解测试,自动化样品制备,澄清微粒含量高的溶液
•HPF Millex包括两种不同的介质:用于去除较大的颗粒的带刻度的玻璃纤维预滤器(10.0至0.7 µm);以及用于精细过滤的0.20或0.45 µm的膜滤器
• 与不带预过滤介质的标准过滤器相比,吞吐量显着提高,尤其是在过滤含颗粒溶液时
• 适用于手动或自动使用
•低提取聚乙烯外壳
提供3种包装尺寸:
以NS(-------NS)结尾的SKU:50个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
以NZ(-------NZ)结尾的SKU:200包预装在8个管中,每管25个。
应用:
药物溶解测试,自动化样品制备,澄清微粒含量高的溶液
滤器编码:HPF/尼龙
規格
仅供一般实验室使用
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany