材料
PVDF membrane
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex™
特點
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex™
參數
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
技術
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
48 mm
直徑
13 mm
過濾面積
0.8 cm2
容積
10 mL
顏色
yellow
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm
輸入
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
起泡點
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
運輸包裝
ambient
相關類別
一般說明
- 带Durapore®聚偏氟乙烯(PVDF)膜的Millex™注射器过滤器非常适合UHPLC、HPLC、LC-MS和质谱前的样品过滤;生物样品和蛋白质溶液的过滤。
- 低萃取率聚丙烯外壳
- 薄膜提供广泛的化学相容性和低蛋白结合率,以最大限度地提高样品回收率
- 提供延长管出口(有利于比色皿滤入和滤出)、小体积自动进样器试瓶, 试瓶嵌件(无需气塞)。
法律資訊
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.