重要文件
SLGS033
Millipore
Millex®-GS过滤器(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
同義詞:
混合纤维素酯针式过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
品質等級
無菌
sterile; ethylene oxide treated
產品線
Millex®
特點
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
medical device
製造商/商標名
Millex®
參數
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
直徑
33 mm
過濾面積
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
容積
100 mL
基質
MF-Millipore
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
一般說明
Millex®-GS 过滤器装置(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于直接患者护理和药物混合应用中小体积溶液的除菌和/或澄清。  
應用
  • 临床 获益:去除临床用溶液中 大于滤膜’额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物 和未溶解粉末。
  • 医院药房: 在加药配液时, 对小体积的蛋白药物、诊断成像剂、化疗药物、水溶液 或水进行无菌过滤和/或澄清。
  • 患者直接护理: 对硬膜外麻醉剂、其他液体麻醉剂以及 眼科、耳科和其他外科手术中使用的冲洗液 进行灭菌和/或去除微粒。
特點和優勢
  • 滤膜 的双向支持
  • 去除大于滤膜额定孔径的 微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末
  • 一次性、无热原、无毒
  • 封装在改性 丙烯酸共聚物 (MMA) 外壳中的 混合纤维素酯 (MCE) 薄膜过滤器
  • 与大多数水溶液兼容
  • 经 CE 认证
其他說明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3