重要文件
PX1980
Supelco
Pumice Stone
size <400 mesh
同義詞:
Pumice Stone, Pumice
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11111610
等級
for elemental analysis
品質等級
形狀
powder
尺寸
<400 mesh
pH值
7.5- 8.0
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
InChI
1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3
InChI 密鑰
CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
< 400 Mesh
應用
<400 Mesh
分析報告
Description: Fine gray powder
Mesh size (<140): 75% min