重要文件
PLGCD08205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
for separation
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
材料
composite regenerated cellulose (CRC)
品質等級
等級
for separation
描述
Filter code PLGCD
技術
ultrafiltration: suitable
過濾面積
20 cm2
膜尺寸
20 cm × 20 cm
基質
Ultracel®
孔徑
8 kDa filter
法律資訊
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3