重要文件
P2HVMPV20
Millipore
Pellicon® 2 Maxi过滤器模块
filtration area 2 m2, pore size 0.45 μm
同義詞:
Pellicon® 2 Maxi Filter Module HVMP V 2 m2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031623
材料
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質等級
製造商/商標名
Pellicon®
參數
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
9.0 cm (3.5 in.)
長度
21 cm (8.3 in.)
寬度
17.8 cm (7.0 in.)
過濾面積
2 m2
膜標稱面積
2 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH值
2-11
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Pellicon® 2产品线的设计考虑了工艺扩展和应用开发。该系列设备包括成熟的Durapore®亲水性PVDF微滤膜,凭借高通量、低蛋白质结合和高产品回收率的独特组合而闻名。
该Pellicon® 2 Maxi过滤器模块是maxi盒式微滤产品,过滤面积为2 m2,孔径为0.45 μm、
这款Pellicon® 2盒采用v型屏幕(开放通道),尺寸为17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 7.6 cm (H)。
特點和優勢
  • 领先的无空隙膜,可匹配几乎任何分离挑战
  • 短流道具有更高的通量和更高分辨率的分离能力
  • 可选择流动通道配置,提供流程优化能力
  • 可预测、快速、规模化
  • 真正的线性可扩展性,从实验室大小模块到数千升处理能力的工业组件
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析報告
重量提取物:水冲洗后
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2