Key Documents
NX0412
Supelco
硝酸 溶液
同義詞:
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
HNO3
CAS號碼:
分子量::
63.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
蒸汽壓力
9.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
濃度
64.8-65.2% HNO3
雜質
≤0.005 ppm Arsenic (As)
≤0.08 ppm Chloride (Cl)
≤0.08 ppm Sulfate (SO4)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm Fluorine (F)
≤5 ppm Nonvolatile matter
pH值
<1 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
Arsenic (As): 0.005ppm max
Assay: 64.8-65.2% by wt.
Chloride (Cl): 0.08ppm max
Fluorine (F): 1ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.2ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Nonvolatile matter: 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.2ppm max
Sulfate (SO4): 0.08ppm max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1