材料
platinum diaphragm (Cured Silicone)
silicone (rubber)
品質等級
特點
hydrophobic (Surface Finish, Exterior)
參數
-1-6 bar pressure range
-50 °C temp. range (220 °C) (Dry Heat (oxygen rich environment) )
130 °C temp. range (max Steam)
150 °C temp. range (max Dry Heat (oxygen poor environment))
重量
0.09 kg (0.20 lb)
一般說明
NovAseptic阀门,隔膜,铂固化硅胶
设备材料 ELASTOSIL R 4001/70MH硅胶隔膜采用100%医用级铂固化硅胶制造。特殊的化学要求请参考相应指南和实际介质特性。
應用
所应用的阀体和执行器可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
包裝
隔膜包装在封闭盒子内。
其他說明
所有隔膜采用符合FDA法规§177.2600的材料制造,随附声明。隔膜符合USP塑料生物测试VI类要求。