重要文件
MX0819
Supelco
tert-Butyl methyl ether
Meets ACS Specifications GR ACS
同義詞:
Methyl-t-Butyl Ether, tert-Butyl Methyl Ether,MTBE, MTBE
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC(CH3)3
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
216-653-1
化驗:
≥99% (GC)
bp:
55.3 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
268 hPa ( 20 °C)
產品名稱
tert-Butyl methyl ether, Meets ACS Specifications GR ACS
蒸汽壓力
268 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
雜質
≤0.05% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n25/D 1.365-1.367
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
轉變溫度
flash point -28 °C
溶解度
42 g/L
密度
0.735-0.738  g/mL at 25 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI 密鑰
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
分析報告
Assay (GC)99.0% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.735-0.738g/mLEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardPeroxide (as H2O2)1ppm maxRefractive index (n 25/D)1.365-1.367Water (H2O)0.05% max
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup