重要文件
MP41G10
Millipore
mPAGE® 4-12% Bis-Tris Precast Gels
4-12% Bis-Tris, 10 well, 1mm
同義詞:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105320
NACRES:
NC.01
產品名稱
mPAGE® 4-12% Bis-Tris预制凝胶, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
儲存期限
18 mo.
包裝
pkg of 10 gels
長度 × 寬度 × 孔
10 cm × 8 cm × 10 well
膜包寬度 × 長度
10 cm × 8 cm
凝膠厚度
1 mm
孔最大容積
80 μL
well wells
10 wells
相容性
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
mPAGE 4-12% Bis-Tris预制凝胶,10x8
  • 除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
應用
mPAGE 4-12% bis-tris凝胶用于高分辨率蛋白质分离
  • 高达60 μl/孔的样品容纳量
  • 一般运行时间30 min(MES, 180V)或34 min(MOPS, 200V)
  • 使用Bio-Rad Mini-PROTEAN系统时要反转密封圈。
  • 用于XCell SureLock和其他兼容的电泳槽时,需搭配adapter plate/接板(货号MPTA)。
蛋白质印迹
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
條款
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
相關內容
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume