Key Documents
MHA000P2E
Millipore
m-Endo总大肠菌群肉汤培养基
ready-to-use, ampule of 2 mL, suitable for microbiology, for coliforms
同義詞:
MF Endo培养基,m-大肠菌群肉汤培养基
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
形狀
liquid
品質等級
儲存期限
12 mo.
特點
ready-to-use
包裝
ampule of 2 mL
pack of 50 tests
顏色
pink to light purple, with slight precipitate
輸入
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beer
pH值
7.2±0.2 (25.0 °C)
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
適合性
Escherichia spp.
coliforms
一般說明
m-Endo 总大肠菌肉汤是一种选择性和差异性培养基,用于通过膜过滤技术估计水样中的大肠菌群。该培养基能够区分乳糖发酵菌和非发酵菌。使用亚硫酸钠和碱性品红代替胆盐可抑制革兰氏阳性菌的生长。乳糖发酵细菌产生乙醛,乙醛与亚硫酸钠和品红反应形成红色菌落。生物体对乳糖的快速发酵产生醛,从而产生金属光泽。乳糖非发酵菌形成无色菌落。
應用
m-Endo 总大肠菌肉汤适用于水样中总大肠菌群的检测。该培养基能够区分乳糖发酵菌和乳糖非发酵菌。
特點和優勢
  • 即用型液体安瓿培养基解决了微生物实验室中的许多问题,在这些实验室中,时间、设备,和训练有素的人员经常短缺。
  • 可提供方便、单次检测的2 mL塑料安瓿,消除了玻璃安瓿的操作,避免了散装包装培养基造成的浪费和变质。
規格
培养时间:24h ± 2
培养温度:35 °C ± 0.5
水和废水检验的标准方法
分析報告
QC微生物
大肠埃希菌(ATCC 25922)
混合培养物(大肠埃希菌、铜绿假单胞菌普通变形杆菌
大肠菌群呈现深红色,带有明显的绿色金属光泽
目标微生物:总大肠菌群
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Improved membrane filter medium for the detection of coliform organisms
J. Amer. Water Works Assoc., 50(2), 193-196 (1958)
Manafi M
Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology, 50(2), 233-233 (2011)