材料
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
無菌
irradiated
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Millipak® Final Fill 60
特點
hydrophilic
技術
sterile filtration: suitable
長度
4.7 in.
寬度
3.0 in.
過濾面積
500 cm2
基質
Durapore®
孔徑
0.1 μm pore size
接頭
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany