重要文件
MABT395
Sigma-Aldrich
抗-Muc4抗体,克隆8G7
clone 8G7, from mouse
同義詞:
Mucin-4 beta chain
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
100
300
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
8G7, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MUC4(4585)
一般說明
mucin -4(MUC-4或Muc4)也称为腹水涎糖蛋白(ASGP)、胰腺腺癌粘蛋白、睾丸粘蛋白和气管支气管粘蛋白。Muc4被蛋白水解成两条链:mucin-4 α链和mucin-4 β链。Muc4具有抗粘附特性,参与肿瘤进展、细胞增殖和上皮细胞分化。Muc4在胸腺、甲状腺、肺、气管、食道、胃、小肠、结肠、睾丸、前列腺、卵巢、子宫、胎盘、乳腺和唾液腺以及肺癌、上气消化道鳞状细胞癌、乳腺癌、胆道、结肠癌、宫颈癌、胰腺肿瘤和胰腺肿瘤细胞系中表达。Muc4的表达已成为侵袭性导管癌和肝内胆管癌肿块形成型(IDC、ICC-MF)患者预后不良的一个有用指标,其中Muc4高表达的患者生存率低于Muc4低表达的患者。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人Muc4的β链串联重复区。
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:2,000稀释液在人髂骨组织中检测到Muc4。
蛋白质印迹分析:一个独立实验室的代表性批次在恶性黑色素瘤和皮肤鳞状细胞癌组织裂解液中检测到Muc4(Moniaux, N., et al. (2004).J Histochem Cytochem.52(2):253-261.)。
免疫组织化学分析:一个独立实验室的代表性批次在肺腺癌和胰腺腺癌组织裂解液中检测到Muc4(Moniaux, N., et al. (2004).J Histochem Cytochem.52(2):253-261.)。
免疫组织化学分析:一个独立实验室的代表性批次在330个代表正常皮肤、良性和恶性皮肤病的组织斑点中检测到Muc4(Singh, A. P., et al. (2006).Prostate.66(4):421-429.; Chakraborty, S., et al. (2010).J Clin Pathol.63(7):579-584.)。
抗-Muc4抗体(克隆8G7)是一种高度特异性的小鼠单克隆抗体,靶向Mucin,已在蛋白质印迹&IHC中进行了检验。
研究子类别
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹在CD18/HPAF细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体可在10 µg CD18/HPAF细胞裂解液中检测到Muc4。
標靶描述
观测值〜240 kDa。Uniprot描述了430kDa的分子量,然而,由于替代性拼接和翻译后修饰,该蛋白可以在~240 kDa处观察到(Moniaux, N., et al. (2004).J Histochem Cytochem.52(2):253-261.)。
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl(不含防腐剂)的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1