重要文件
MABE340
Sigma-Aldrich
抗-MDM2抗体,克隆IF2
clone IF2, from mouse
同義詞:
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
IF2, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MDM2(4193)
一般說明
MDM2是一种E3泛素连接酶,因其在调节p53肿瘤抑制因子中的作用而受到最广泛的研究。MDM2以两种主要方式拮抗p53的转录活性。MDM2的N末端相互作用并禁用p53的反式激活域。此外,MDM2的C末端E3连接酶区域可以将单泛素连接到p53,从而导致p53从细胞核转运到细胞质,从而阻止p53与靶DNA序列的相互作用。此外,MDM2也可能将多聚泛素链连接到p53,导致蛋白酶体降解p53。MDM2可能与Mdmx蛋白协同产生这些作用。总体而言,MDM2抑制p53诱导细胞周期停滞或凋亡的能力,并可能有助于肿瘤发生。
免疫原
对应于人MDM2的重组蛋白。
應用
抗MDM2抗体,克隆IF2是用于检测MDM2(也称为E3泛素蛋白连接酶MDM2或Hdm2)的小鼠单克隆抗体,&已在WB&IHC中进行了验证。
研究子类别
细胞周期、DNA复制&修复
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在Raji、HepG2和Molt-4细胞裂解物中检测到MDM2。
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:50稀释度在人前列腺癌组织中检测到MDM2。
品質
通过蛋白质印迹法在A431细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体在10 µg A431细胞裂解物中检测到MDM2。
標靶描述
观测分子量~85 kDa和~60 kDa。Uniprot描述了12-56 kDa之间的许多亚型,它们可以高度磷酸化和泛素化。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2bκ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
A431细胞裂解物
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Eva Röijer et al.
The American journal of pathology, 160(2), 433-440 (2002-02-13)
Carcinoma ex pleomorphic adenoma (CexPA) is a carcinoma developing within a pre-existing benign pleomorphic adenoma (PA). Here we describe the identification and characterization of a series of genetic events leading to translocation, deletion/amplification, and overexpression of the HMGIC and MDM2
Robert F H Walter et al.
Journal of oncology, 2018, 1986982-1986982 (2018-08-17)
Previously, our group demonstrated that nuclear expression of E3 ubiquitin ligase (MDM2) in malignant pleural mesothelioma (MPM) is significantly associated with decreased overall survival. A possible explanation may be that overexpression of MDM2 leads to a proteasomal degradation of TP53
A Lakoma et al.
Cell death discovery, 1 (2015-01-01)
Neuroblastoma is an aggressive pediatric malignancy which is >98% p53 wild-type at diagnosis. As a primary repressor of p53 activity and part of a p53-activated negative feedback loop, targeting of mouse double minute 2 homolog (MDM2) is an attractive therapeutic