重要文件
MABE1007
Sigma-Aldrich
抗-TEL-AML1 融合蛋白抗体(克隆6F2)
同義詞:
TEL-AML1 融合|ETV6-RUNX1|转录因子 ETV6|ETS 转录变体6|ETS相关蛋白Tel1|Tel|Runt相关转录因子1|急性髓系白血病 1 蛋白|核心结合因子亚基α-2|CBF-α-2|致癌基因 AML-1|多瘤病毒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
無性繁殖
monoclonal
物種活性
human
技術
ChIP: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
一般說明
嵌合转录因子TEL-AML1(ETV6-RUNX1)是相互易位(t(12;21)(p13;q22))的产物,相互易位是儿童B前体急性淋巴细胞白血病(ALL)中最常见的基因组结构变化。TEL-AML1中保留的AML1 的runt同源DNA结合结构域可以介导融合蛋白的DNA结合活性。该融合蛋白不仅表现出改变的转录活性,而且通过直接与野生型AML1竞争结合启动子,影响正常转录活性,并将野生型蛋白可用的转录辅因子隔离开来,与野生型蛋白发生二聚化。
免疫原
对应于人TEL-AML1融合蛋白的KLH偶联线性肽。
應用
抗-TEL-AML1 融合蛋白抗体(克隆6F2)是一种针对TEL-AML1 融合蛋白的抗体,用于蛋白质印迹、流式细胞术、染色质免疫沉淀。
流式细胞分析:一个代表性批次通过米非司酮处理,在表达可诱导TEL-AML1融合蛋白的鼠BA/F3 细胞中检测到TEL-AML1融合蛋白的诱导(Linka, Y., et al. (2013).Blood Cancer J. 3:e151)。
染色质免疫沉淀分析:
品質
通过蛋白质印迹法在米非司酮处理的、表达可诱导TEL-AML1融合蛋白的鼠BA/F3 细胞裂解液中进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:20,000 稀释液在2.5 ug 米非司酮处理的、表达可诱导TEL-AML1融合蛋白的鼠BA/F3 细胞裂解液中检测到TEL-AML1融合蛋白的诱导。
其他說明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途