重要文件
MABC43
Sigma-Aldrich
抗Mcl-1抗体,克隆RC13
clone RC13, from mouse
同義詞:
myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related), myeloid cell leukemia sequence 1, isoform 1, Bcl-2-like protein 3, Bcl-2-related protein EAT/mcl1, myeloid cell leukemia ES, induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
RC13, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MCL1(4170)
一般說明
Mcl-1(诱导的髓样白血病细胞分化蛋白)是一种潜在的跨膜蛋白,属于Bcl-2蛋白家族,其与线粒体相关。Bcl-2家族的成员已知可参与细胞凋亡、细胞生长和分化的调控。疏水羧基末端在该家族成员中是保守的,在其他成员中已被证明为跨膜区域。Mcl-1被发现在骨髓分化中早期表达。存在两个独立的Mcl-1亚型,但具有相反的功能。全长Mcl-1(亚型1)可促进细胞活力、过度增殖。亚型2是由于在mRNA加工过程中Mcl-1中央外显子的跳跃以及第一和第三外显子的连接而产生的。当该蛋白积累时会诱导凋亡。当亚型1和2发生二聚化时,其表现出促凋亡功能。
免疫原
对应于人Mcl-1的重组蛋白。
應用
使用该抗Mcl-1抗体检测Mcl-1,克隆RC13,已验证可用于WB、IH&IP。
免疫组化分析:先前批次的产品已通过独立实验室在滤泡性淋巴瘤、弥漫性大细胞淋巴瘤和多形性淋巴瘤组织中使用。(Zhou, P., et al. (2001).Blood.97(12):3902-3909).
免疫沉淀分析: 一个先前批次的产品已在独立实验室进行了IP测试(Han, J., et al. (2005).Biological Chemistry.280:16383-16392).
研究子类别
BCL2 & 抑制
研究类别
凋亡 & 癌症
品質
已通过蛋白质印迹对Raji细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:1,000的稀释度在10 µg Raji细胞裂解液中检测到Mcl-1。
標靶描述
观测值〜37 kDa
聯結
替代品:MAB4602
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG1κ。
形式:纯化
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
Raji细胞裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Qi Shen et al.
Cell death & disease, 9(10), 986-986 (2018-09-27)
Lung cancer is the leading cause of death in the United States, with non-small cell lung cancers (NSCLC) accounting for 85% of all cases. By analyzing the expression profile of the pro-apoptotic and anti-apoptotic proteins, we have assigned NSCLCs into
Raju R Rayavarapu et al.
The Journal of biological chemistry, 290(14), 8722-8733 (2015-02-15)
The metastasis of cancer cells from the site of the primary tumor to distant sites in the body represents the most deadly manifestation of cancer. In order for metastasis to occur, cancer cells need to evade anoikis, which is defined
Lindy Vernooij et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(6), 1161-1172 (2021-04-15)
Neuroblastoma tumors frequently overexpress the anti-apoptotic protein B-cell lymphoma/leukemia 2 (BCL-2). We previously showed that treating BCL-2-dependent neuroblastoma cells with the BCL-2 inhibitor venetoclax results in apoptosis, but unfortunately partial therapy resistance is observed. The current study describes the identification