生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
ABL-93, monoclonal
物種活性
mouse
技術
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Lamp2(16784)
一般說明
溶酶体相关膜蛋白2(LAMP-2)是溶酶体相关膜蛋白家族的一种高度糖苷化蛋白。这组蛋白构成溶酶体膜的重要部分,是通过与碳水化合物受体相互作用形成细胞粘附的重要介质。LAMP-2是溶酶体膜的重要组成部分,在溶酶体生物起源中起重要作用。 它似乎也参与吞噬和自噬的后期阶段,可保护溶酶体膜不被消化、协助信号转导、在溶酶体环境中调节酸度水平,并参与粘附。LAMP-2表达突变与溶酶体贮积病(LSD)以及Danon病(一种X连锁疾病,以骨骼肌病、智力迟钝和肥厚性心肌病为特征)相关。
特異性
该抗体可识别LAMP-2。
免疫原
从NIH/3T3细胞纯化的糖蛋白,对应于小鼠LAMP-2。
應用
免疫沉淀分析: 该抗体已被证明可在HaNIH细胞中对LAMP-2进行免疫沉淀(Chen, 1985)。
免疫荧光分析: 该抗体已被证明可以检测小鼠大脑中的LAMP-2(Ferguson, 2009)。
免疫荧光分析: 该抗体已被证明可以检测小鼠大脑中的LAMP-2(Ferguson, 2009)。
抗-LAMP-2抗体,克隆ABL-93是用于WB、IP & IF的抗LAMP-2抗体。
研究子类别
凋亡-附加
凋亡-附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹在NIH/3T3细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10µg NIH/3T3细胞裂解物中检测到LAMP-2。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10µg NIH/3T3细胞裂解物中检测到LAMP-2。
標靶描述
观察到的分子量~ 80 kDa。计算出的分子量为45 kDa, LAMP-2 被高度糖苷化,根据发表的数据,通常在80-120 kDa分子量范围内观察到(Chen, 1985; Ferguson, 2009)。
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
NIH/3T3细胞裂解液
NIH/3T3细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Cell reports, 40(2), 111058-111058 (2022-07-14)
This study underlines the importance of treadmill exercise in reducing α-synuclein (α-syn) spreading in the A53T brain and protecting nigral dopaminergic neurons. Preformed α-syn fibril (PFF) seeding in the internal capsule of young A53T α-syn mice leads to increased spreading
Journal of inherited metabolic disease, 42(5), 944-954 (2019-04-27)
Mutations in at least 13 different genes (called CLNs) underlie various forms of neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs), a group of the most common neurodegenerative lysosomal storage diseases. While inactivating mutations in the CLN1 gene, encoding palmitoyl-protein thioesterases-1 (PPT1), cause infantile
Journal of cellular and molecular medicine, 21(12), 3453-3466 (2017-07-01)
Ageing and alteration of the functions of the retinal pigment epithelium (RPE) are at the origin of lost of vision seen in age-related macular degeneration (AMD). The RPE is known to be vulnerable to high-energy blue light. The white light-emitting