抗體表格
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
TRA-1-81, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸入
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
同型
IgM
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
特異性
免疫原
應用
蛋白质印迹分析: 该抗体的一个先前批次被用于WB。
免疫沉淀: 该抗体的一个先前批次被用于IP。
免疫组织化学: 该抗体的一个先前批次被用于IH。
流式细胞术: 建议起始范围为10-20 µg/mL。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
多能性&早期分化
干细胞研究
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
分析報告
人胚胎干细胞
其他說明
法律資訊
免責聲明
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.