重要文件
MAB377X
Sigma-Aldrich
抗-NeuN抗体,克隆A60,Alexa Fluor488结合
clone A60, Chemicon®, from mouse
同義詞:
Neuron-Specific Nuclear Protein
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
ALEXA FLUOR 488
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
A60, monoclonal
物種活性
human, rat, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
NeuN抗体(神经元核;克隆A60)特异性识别DNA结合的神经元特异性蛋白NeuN,该蛋白存在于所有检验的脊椎动物的大多数CNS和PNS神经元细胞类型中。 NeuN蛋白的分布明显局限于胎儿和成人大脑中的神经元细胞核、核周体和一些近端神经元突起,但有些神经元在所有年龄段都不能被NeuN识别: 例如,INL视网膜细胞、Cajal Retzius细胞、Purkinje细胞、下橄榄核和齿状核神经元以及交感神经节细胞(Mullen等人,1992;Wolf等人,1996)。 免疫组织化学可检测到的NeuN蛋白首先出现在与神经元退出细胞周期和/或神经元终末分化开始相对应的发育时间点(Mullen等人,1992)。 免疫反应性出现在小鼠神经管中的E9.5附近,并在E12.5的整个发育中的神经系统中广泛存在。 强烈的核染色表明核调节蛋白功能。但是,目前尚无关于NeuN蛋白抗原是否在远端细胞质中具有功能或在转运回细胞核之前仅在那里合成的证据。 从纯化的细胞核和全脑提取物中分离的蛋白质在免疫印迹上没有发现差异(Mullen等人,1992)。
特異性
脊椎动物神经元特异性核蛋白,称为NeuN(神经核)。MAB377X与小鼠整个神经系统中的大多数神经元细胞类型反应,包括小脑、大脑皮层、海马、丘脑、脊髓和周围神经系统中的神经元,包括背根神经节、交感神经链神经节和肠神经节。 免疫组织化学染色主要在神经元的细胞核中,细胞质中的染色较浅。 少数不与MAB377X反应的细胞类型包括浦肯野细胞、二尖瓣细胞和感光细胞。
在发育上,神经元有丝分裂后不久首先观察到免疫反应性,在增生区未观察到染色。
该抗体是原代培养和视黄酸刺激的P19细胞的极佳神经元标志物。 它还可用于识别移植物中的神经元。
免疫原
从小鼠脑中纯化的细胞核。
應用
免疫组织化学:1:100针对大鼠(多聚甲醛固定)和小鼠(多聚甲醛固定,抗原回收)脑组织。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
抗NeuN抗体,克隆A60,Alexa Fluor488偶联,是用于IH的抗NeuN抗体。
研究子类别
神经元&神经胶质标志物
研究类别
神经科学
外觀
纯化的免疫球蛋白与Alexa Fluor 488偶联。 在磷酸盐缓冲液中的液体,其中含有15 mg/mL BSA作为稳定剂和0.1%叠氮化钠。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自发运之日起,在2–8°C条件下可稳定保存6个月。分装保存以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,需在融化后和取下盖子之前将原始样品管进行离心。
分析報告
对照
脑组织,整个成人神经系统中的大多数神经元细胞类型
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
Alexa Fluor是Molecular Probes,Inc.的注册商标。
除非在我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Impairment of retrograde neuronal transport in oxaliplatin-induced neuropathy demonstrated by molecular imaging.
Schellingerhout, D; LeRoux, LG; Hobbs, BP; Bredow, S
Testing null
Non-Gaussian diffusion imaging for enhanced contrast of brain tissue affected by ischemic stroke.
Grinberg, F; Farrher, E; Ciobanu, L; Geffroy, F; Le Bihan, D; Shah, NJ
Testing null
The high-mobility group box-1 nuclear factor mediates retinal injury after ischemia reperfusion.
Dvoriantchikova, G; Hernandez, E; Grant, J; Santos, AR; Yang, H; Ivanov, D
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Ultrastructure of human embryonic stem cells and spontaneous and retinoic acid-induced differentiating cells.
Sung-Hye Park, Seong Hoe Park, Myeong-Cherl Kook, Eun-Young Kim, Sepill Park, Jin Ho Lim
Ultrastructural Pathology null
Inhibition of the striatal specific phosphodiesterase PDE10A ameliorates striatal and cortical pathology in R6/2 mouse model of Huntington's disease.
Giampa, C; Laurenti, D; Anzilotti, S; Bernardi, G; Menniti, FS; Fusco, FR
Testing null