重要文件
MAB3328
Sigma-Aldrich
抗MMP-14抗体,催化域,克隆LEM-2 / 15.8
clone LEM-2/15.8, Chemicon®, from mouse
同義詞:
MT1-MMP
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
LEM-2/15.8, monoclonal
物種活性
mouse, human
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MMP14(4323)
一般說明
MT1-MMP 在内皮细胞迁移和基质重塑中起着重要作用。 尽管 MT1-MMP 在内皮细胞运动中的作用尚未完全阐明,但它的活性似乎在血管生成反应期间调节内皮的迁移、侵袭和毛细管的形成(Galvez,2001)。 Mt1-MMP 在炎症过程中的单核细胞再生中也起着关键作用(Salomon,2005)。
特異性
LEM-2/15.8 与人 MT1-MMP 发生反应,并与小鼠标本产生交叉反应。 该抗体是针对 MT1-MMP 的催化结构域生成的,能够抑制酶的活性。
免疫原
合成肽:催化结构域内的氨基酸序列 218-233
表位:催化结构域
應用
使用该抗 MMP-14 抗体(催化域,克隆 LEM-2/15.8,经验证可用于 ELISA、IP & WB)检测 MMP-14。
研究子类别
MMPs & TIMPs
研究类别
细胞结构
蛋白质印迹
免疫组化:冷冻和石蜡包埋的组织
免疫荧光
流式细胞术
封闭:10-15μg/mL
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
外觀
形式:纯化的
通过蛋白 A 层析纯化的免疫球蛋白。 溶于 0.2M 磷酸盐,0.25M NaCl,pH 7.6 的液体,含有 0.1% 叠氮化钠。
儲存和穩定性
自收到之日起,置于 2° 至 8°C 最多可保存 12 个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
VANGL2 regulates membrane trafficking of MMP14 to control cell polarity and migration.
Williams, BB; Cantrell, VA; Mundell, NA; Bennett, AC; Quick, RE; Jessen, JR
Journal of Cell Science null
Sodium fluoride induces podosome formation in endothelial cells.
Tatin, Florence, et al.
Biology of the Cell, 102, 489-498 (2010)
J K Björk et al.
Oncogene, 35(14), 1770-1784 (2015-06-30)
Heat-shock factors (HSFs) are key transcriptional regulators in cell survival. Although HSF1 has been identified as a driver of carcinogenesis, HSF2 has not been explored in malignancies. Here, we report that HSF2 suppresses tumor invasion of prostate cancer (PrCa). In
Src-dependent phosphorylation of membrane type I matrix metalloproteinase on cytoplasmic tyrosine 573: role in endothelial and tumor cell migration.
Nyalendo, C; Michaud, M; Beaulieu, E; Roghi, C; Murphy, G; Gingras, D; Beliveau, R
The Journal of Biological Chemistry null
KIF5B and KIF3A/KIF3B kinesins drive MT1-MMP surface exposure, CD44 shedding, and extracellular matrix degradation in primary macrophages.
Wiesner, Christiane, et al.
Blood, 116, 1559-1569 (2010)