Key Documents
MAB1976Z
Sigma-Aldrich
抗整合素αVβ 3抗体,克隆LM609,无叠氮化物
clone LM609, Chemicon®, from mouse
同義詞:
VitronectinReceptor, CD51/CD61, MAB1976
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
LM609, monoclonal
物種活性
human, canine, pig, rabbit, bovine, chicken, monkey, avian
應無反應活性
mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG1
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGAV(3685)
一般說明
细胞粘附受体的整联蛋白家族由至少16种膜相关的异二聚体组成,由以非共价方式缔合的α和β亚基组成。整联蛋白家族的结构和功能多样性基于各个α和β亚基的配对能力。整联蛋白受体与其各自配体之间这些分子相互作用的关键是对Arg-Gly-Asp(RGD)序列的识别,已知该序列存在于细胞外基质成分包括纤连蛋白、玻连蛋白、胶原蛋白、纤维蛋白原和血管性假血友病因子中(Cheresh,1991)。整联蛋白在血管增殖、粘附和伤口修复中的作用已被充分证明。粘附受体整联蛋白αvβ3似乎在生长的血管上选择性表达,并已被确定为血管生成血管组织的标志物(Brooks,1994)。由于其可参与血管生成,整联蛋白αVβ3是研究最多的整联蛋白受体之一。
特異性
与玻连蛋白受体αvβ3复合物(一种RGD定向的粘附受体)反应。已经证明LM609对人黑素瘤细胞系(M21)对玻连蛋白、纤维蛋白原和血管性假血友病因子以及含有肽的合成RGD的阻断粘连(Cheresh,1987)。在鸡胚绒毛尿囊膜中,LM609显示阻断bFGF和TNFα诱导的血管生成,但对已有的血管没有作用(Brooks,1994)。尽管LM609阻断细胞粘附在含有RGD的配体上,但它不直接与RGD结合位点相互作用。相反,LM609似乎是整联蛋白αvβ3的变构抑制剂,其与由αV和β3亚基的翻译后关联性产生的构象表位结合。
免疫原
从人黑素瘤细胞系M21纯化的粘附受体(Cheresh,1987)。
應用
流式细胞术:100μL中每0.5 x 10e6个细胞1-3 μg LM609(Smith,1996)。
免疫沉淀:特异性免疫沉淀整联蛋白αvβ3复合物,当在还原条件下通过SDS-PAGE分离时,产生对应于αv亚基的约130 kDa条带和对应于β3亚基的105 kDa条带(Cheresh,1987)。
免疫荧光:5-10 μg/mL,用于用丙酮固定的经bFGF处理的6 mm鸡胚绒毛尿囊膜冷冻切片的染色(Brooks,1994)。LM609对4%多聚甲醛固定、冷冻的组织和细胞也有效。但对石蜡包埋组织切片的免疫组织化学染色无效。
在10-25 μg/mL浓度下抑制细胞对玻连蛋白包被表面的粘连。
最佳的工作稀释度和方案必须由最终用户确定。
研究子类别
整联蛋白
研究类别
细胞结构
该抗整联蛋白αVβ3抗体(克隆LM609,无叠氮化物)经验证可用于FC、IH、IP、FUNC检测整联蛋白αVβ3。
標靶描述
整联蛋白αV的分子量:125-135kda
外觀
形式:纯化
纯化的蛋白 A
蛋白 A 纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,pH.7.6,不含防腐剂的溶液中。
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样保存于2–8°C下6个月。
分析報告
对照
阳性对照:人骨髓瘤细胞系M21和MoαV(Chen,1995)。
阴性对照:Mo细胞(该细胞系来源于M21,但不表达整联蛋白αV
Chen,1995)
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Identification of a rhabdomyosarcoma targeting peptide by phage display with sequence similarities to the tumour lymphatic-homing peptide LyP-1.
Witt H, Hajdin K, Iljin K, Greiner O, Niggli FK, Schafer BW, Bernasconi M
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer null
Photosensitization with protoporphyrin IX inhibits attachment of cancer cells to a substratum.
A B Uzdensky, A Juzeniene, E Kolpakova, G-O Hjortland, P Juzenas, J Moan
Biochemical and biophysical research communications null
Paul A Rupp et al.
Development (Cambridge, England), 131(12), 2887-2897 (2004-05-21)
A major challenge confronting developmental cell biologists is to understand how individual cell behaviors lead to global tissue organization. Taking advantage of an endothelial cell-specific marker and scanning time-lapse microscopy, we have examined the formation of the primary vascular pattern
Melanoma and lymphocyte cell-specific targeting incorporated into a heat shock protein cage architecture.
Flenniken, ML; Willits, DA; Harmsen, AL; Liepold, LO; Harmsen, AG; Young, MJ; Douglas, T
Chemistry & Biology null
A biomimetic peptide fluorosurfactant polymer for endothelialization of ePTFE with limited platelet adhesion.
Larsen, CC; Kligman, F; Tang, C; Kottke-Marchant, K; Marchant, RE
Biomaterials null