抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
TLD-3A12, monoclonal
物種活性
rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
大鼠PECAM-1。 抗体在高稀释度中对重组大鼠PECAM-1产生阳性反应,证实了特异性。
免疫原
活化的Lewis大鼠衍生的小胶质细胞。
應用
已发表抗PECAM-1抗体,克隆TLD-3A12,无叠氮化物可检测PECAM-1水平&,&经验证可用于ELISA、FC、WB、IH。
流式细胞术:1:50-1:100
免疫组织学:冰冻切片(-20°C甲醇固定),不推荐用于传统福尔马林固定的组织。
ELISA
蛋白质印迹:1:500。MW = 130-140 kDa
最佳工作稀释液必须由最终用户进行确定。
免疫组织学:冰冻切片(-20°C甲醇固定),不推荐用于传统福尔马林固定的组织。
ELISA
蛋白质印迹:1:500。MW = 130-140 kDa
最佳工作稀释液必须由最终用户进行确定。
研究子类别
粘附(CAMs)
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
细胞结构
外觀
形式:纯化
通过亲和层析在蛋白G上纯化的免疫球蛋白。在不含防腐剂的磷酸盐缓冲盐水中的液体。
儲存和穩定性
将未稀释的等分样品保存于-20°C下12个月。应避免反复冻/融循环。
分析報告
对照
阳性对照:活化的小胶质细胞。
阳性对照:活化的小胶质细胞。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Characterization of microglia and macrophages in the central nervous system of rats: definition of the differential expression of molecules using standard and novel monoclonal antibodies in normal CNS and in four models of parenchymal reaction.
Glia, 7, 34-40 (1993)
An interferon-inducible molecule on brain endothelium which controls lymphocyte adhesion mediated by integrins.
Immunology, 84, 453-460 (1995)
Cancer research, 60(2), 309-320 (2000-02-10)
Using naturally serum-free SU-ECM basement membranes as invasion substrates showed that plasma fibronectin was necessary to stimulate invasion by DU 145 human and metastatic MATLyLu (MLL) rat prostate carcinoma cells. This activity mapped to the PHSRN sequence, which induced invasion
PLoS biology, 18(5), e3000705-e3000705 (2020-05-14)
Modeling the processes of neuronal progenitor proliferation and differentiation to produce mature cortical neuron subtypes is essential for the study of human brain development and the search for potential cell therapies. We demonstrated a novel paradigm for the generation of