Key Documents
LSKMAG25CBX
Millipore
PureProteome 2.5µm羧基FlexiBind磁珠系统
Carboxylic Acid FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
形狀
slurry
包裝
pkg of 10 mL
製造商/商標名
PureProteome
技術
protein purification: suitable
粒徑
2.5 μm
容量
53–80 μmol/g, settled beads binding capacity (carboxylic acid)
運輸包裝
wet ice
一般說明
PureProteome 2.5µm羧基FlexiBind磁珠为研究人员提供了结合其选择的配体的灵活性。唯一的先决条件是分子必须包含伯游离胺基。羧酸FlexiBind微珠适用于免疫沉淀,纯化核酸,分离细胞和细胞器,进行蛋白质-蛋白质相互作用研究和许多其他应用。我们建议将2.5µm磁珠用于需要较低浮力的应用(例如,粘性样品的IP)。我们还有0.3µm和1.0µm 的羧基FlexiBind磁珠–与您的应用相匹配!
應用
研究类别
全部
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1