重要文件
JHWP14225
Millipore
Omnipore滤膜
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
同義詞:
PTFE膜滤器,孔径0.45 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
Omnipore
參數
130 °C max. temp.
直徑
142 mm
過濾器直徑
142 mm
厚度
65 μm
孔徑
0.45 μm pore size
80 % porosity
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 水溶液的过滤
  • 澄清酸和碱溶液
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MS 流动相过滤
  • 微塑料分析