重要文件
GF313
Sigma-Aldrich
不含人重组动物的TGF- α蛋白
>98% (SDS-PAGE and HPLC), <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
同義詞:
Transforming growth factor alpha, TGFa, TGF alpha, EGF-like TGF, TGF type 1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:大肠埃希菌
转化生长因子α(TGF-α)是一种与EGF相关的多肽生长因子,通过EGF受体发出信号并刺激多种表皮和上皮细胞的增殖。它由单核细胞、角质形成细胞和各种肿瘤细胞产生。TGF-α诱导培养细胞转化锚定不依赖性。人、小鼠和大鼠TGF-α具有跨物种反应性。重组人TGF-α是一个含有50个氨基酸的多肽(5.5 kDa),与EGF具有约40%的序列同源性,包括6个保守半胱氨酸残基,形成3个分子内二硫键。
特異性
交叉反应
鸡、小鼠、大鼠
應用
研究子范畴
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
品質
生物活性测定:测定了其刺激小鼠Balb/c 3T3细胞增殖的能力。预期的ED50为≤ 0.2 ng/ml,对应于≥ 5 x 106单位/mg的比活度。
外觀
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
无动物成分重组人TGF- α是使用所有非动物试剂制备的。
儲存和穩定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1