推薦產品
產品名稱
小鼠脂联素ELISA, This Mouse Adiponectin ELISA is used to measure & quantify Adiponectin levels in Metabolism & Endocrine research.
品質等級
物種活性
mouse
包裝
kit of 1 × 96 wells
參數
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 99-112%
linearity: 96-121%
sensitivity: 0.78 ng/mL
standard curve range: 0.78-50 ng/mL
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
應用
research use
檢測方法
colorimetric (450nm/590nm)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
mouse ... ADIPOQ(11450)
一般說明
應用
肥胖症
代谢紊乱
代谢
聯結
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Brain
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials