材料
circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
品質等級
agency
ISO 7704
無菌
sterile; ethylene oxide treated
製造商/商標名
EZ-Pak®
過濾器直徑
47 mm
孔徑
0.45 μm filter
應用
food and beverages
water monitoring
運輸包裝
ambient
一般說明
EZ-Pak®膜滤器由混合纤维素酯(MCE)制成,具有0.8 μm孔径、白色、带网格、47mm直径。它被包装在连续纸上,并与EZ-Pak®曲线分配器配合使用,以方便处理和减少由于交叉污染而导致的错误结果。MCE膜旨在提高对饮料和水的微生物的回收率。
样品过滤后,EZ-Pak®膜与选定的培养基一起孵育,这将导致目标微生物的回收。
样品过滤后,EZ-Pak®膜与选定的培养基一起孵育,这将导致目标微生物的回收。
應用
EZ-Pak®膜滤器用于食品和饮料行业的水、葡萄酒、啤酒、软饮料等测试样品的大批量微生物过滤。
特點和優勢
- 直接使用。
- 无菌。
- 连续基础和单独包装。
- 更高的回收率。
- 方便处理。
- 交叉污染降至最低。
法律資訊
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3