重要文件
EZCCP-47K
Millipore
Canine C-peptide ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide in 20 μL serum or plasma
同義詞:
C-peptide ELISA, Canine C-peptide Kit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
產品名稱
犬C肽ELISA检测试剂盒,
物種活性
canine
品質等級
包裝
kit of 1 × 96 wells
參數
20 μL sample volume (4hr competitive assay)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI登錄號
UniProt登錄號
應用
research use
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.24 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
accuracy: 95%
linearity: 96-118%
檢測方法
colorimetric (450nm/590nm)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
C肽是胰岛β细胞分泌的正常胰岛素的副产物,与内源性胰岛素浓度成正比。
應用
3 小时测定,室温 20 μL 样品量
犬C肽ELISA检测试剂盒用于分析&定量测定C肽水平,用于代谢&内分泌研究。
用于检测/量化:C肽
研究子类别
肥胖症|代谢疾病
研究类别
代谢
免責聲明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1