Key Documents
ESG2206
Sigma-Aldrich
ESGRO® 重组大鼠LIF蛋白
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for rat ES cell culture. Each vial contains 10^6 units/ml
同義詞:
Rat LIF
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質等級
化驗
>85% (active component rat LIF (rtLIF), SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1000000 units/mL
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:rtLIF是使用pGEX表达系统在大肠杆菌中表达的带GST的融合蛋白,并用凝血酶从GST部分酶切并通过离子色谱法纯化。
大鼠ESGRO的应用包括用作体外维持鼠ES细胞的试剂。 研究表明,与相似浓度的鼠LIF相比,rtLIF在维持大鼠ES细胞未分化表型方面更有效。
應用
大鼠ESGRO的应用包括用作体外维持鼠ES细胞的试剂。 研究表明,与相似浓度的鼠LIF相比,rtLIF在维持大鼠ES细胞未分化表型方面更有效(akahama et.al.1998)。
大鼠ES细胞:已经证明,当以1000-1500单位/毫升的浓度使用时,由转染细胞系产生的RtLIF可有效维持大鼠ES细胞的未分化表型(Takahama et.al.1998)。
在该推荐浓度下,106个单位的ESGRO 足以用于1L组织培养基。
有关其他信息,请访问www.esgro-lif.com
大鼠LIF无法转售。
仅供研究使用;不用作诊断。
包裝
1 mL
品質
在该产品的生产中使用了最高标准的质量控制。 不保证产品单独销售或使用,与其他产品组合,或在任何工艺操作中销售或使用不会侵犯第三方的专利、知识产权或任何其他权利。 本品仅供研究使用。不适用于人类治疗和/或诊断用途。
注意
注意:LIF不得与反刍动物或猪接触。
外觀
形式:纯化
纯化的无菌液体。大鼠ESGRO以106 单位ESGRO的液体形式提供,溶于1.0 mL的50mM磷酸钠/1mM DTT/10%甘油/250mM NaCl中,其中1%w/v牛血清白蛋白BSA作为稳定性载体。
大鼠ESGRO经0.22微米无菌过滤提供,并在支原体检测中呈阴性。
儲存和穩定性
大鼠ESGRO在干冰上运输。该产品自生产之日起,以浓缩形式或在无菌组织培养基中稀释后至少可稳定保存12个月,且对ES细胞没有活性损失。
若要长期储存,建议将大鼠ESGRO浓缩液储存于-20°C。
建议在使用前,将大鼠ESGRO 在无菌组织培养基中稀释并等分至合适的浓度,然后储存于 -20°C。冻融会减少效价,不建议使用。
分析報告
比活度:在鼠ES{胚胎干}细胞(MBL-1)和鼠M1髓性白血病细胞上评估大鼠ESGRO®。50单位的标准定义为1.0 ml组织培养基中大鼠ESGRO的浓度,该培养基可诱导50%M1菌落的分化。106单位相当于约10 μg纯蛋白,足以处理1L ES细胞培养基。胚胎干细胞测定:在1000单位/mL小鼠骨髓白血病细胞下分化抑制,M1测定:比活度 >108单位/mg
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Establishment of rat embryonic stem cell lines that can participate in germline chimerae at high efficiency.
Hirabayashi M. et al.
Molecular Reproduction and Development null
Generation of germline-competent rat induced pluripotent stem cells.
Hamanaka S. et al.
Testing null
Shinobu Ueda et al.
PloS one, 3(7), e2800-e2800 (2008-07-31)
The rat is a reference animal model for physiological studies and for the analysis of multigenic human diseases such as hypertension, diabetes, neurological disorders, and cancer. The rats have long been used in extensive chemical carcinogenesis studies. Thus, the rat