Key Documents
DVPP29325
Millipore
PVDF 膜过滤器,孔径0.65 μm
Durapore®, filter diam. 293 mm, hydrophilic
同義詞:
Durapore® Membrane Filter, 0.65 µm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
Millipore
過濾器直徑
293 mm
厚度
125 μm
基質
Durapore®
孔徑
0.65 μm pore size
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Filter Code: DVPP
Filter Type: 表面滤膜
應用
0.65 µm pore size, hydrophilic PVDF, 293 mm membrane
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13