材料
polypropylene
silicone seal
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Clarigard®
Clarigard®
參數
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
7.0 cm (2.75 in.)
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
≤10 mg
孔徑
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
輸入
sample type liquid
柱代碼
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
一般說明
设备配置:纯化柱
準備報告
灭菌
126 °C×30 min高压锅蒸汽灭菌或在线蒸汽灭菌,10次
126 °C×30 min高压锅蒸汽灭菌或在线蒸汽灭菌,10次
分析報告
可提取物质量:水中浸泡24 h后称量
用水冲洗≥3 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
其他說明
使用说明
- 生物体截留:99.99%截留率
- 作用机制:过滤(nominal)
- 应用:生物工艺
- 预期用途:减少生物负荷
- 使用说明:请参阅POLYGARD®和CLARIGARD®滤芯说明书(POLYGARD and CLARIGARD Cartridges user guide)
- 储存声明:在干燥处储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany