重要文件
CVHL73PP240-P
Durapore® 0.45 µm,小柱
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
材料
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
Durapore®
特點
hydrophilic
技術
bioburden reduction: suitable
長度
30 in.
寬度
2.7 in.
過濾面積
2.07 m2
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
柱代碼
Code 7
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany