CT50F2C25
1 of 10
Supelco
COND1412
Conductivity Standard - 1412 μmhos/cm
Millipore
CT05F1050
Polygard-CT 筒式过滤器 10 in.5.0 µm F 号 强化线芯
COND147
Conductivity Standard - 147 μmhos/cm
BM2
Viscosity Bath Media
Sigma-Aldrich
8.06147
甲基环己烷
SLGVV255F
排气Millex®-GV过滤装置(无菌)
70139
马铃薯右旋糖琼脂
CR0101006
Polygard-CR 筒式过滤器 10 in.1.0 µm 0 号 硅橡胶
KGEPS015FF3
Opticap XL 150 Millipore Express SHF 无菌 0.2 µm 3/4 in.TC/TC
CT05F2025
Polygard-CT 筒式过滤器 20 in.5.0 µm F 号 强化线芯
300
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號