重要文件
CP2073006
Millipore
Lifegard 2.0 µm标称,小柱
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
polypropylene support
silicone O-ring
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
Lifegard
特點
hydrophilic
技術
prefiltration: suitable
長度
30 in.
寬度
2.7 in.
過濾面積
1.38 m2
基質
Lifegard
孔徑
2.0 μm nominal pore size
柱代碼
Code 7
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany