重要文件
CDUFBI001
Milli-Q
Biopak 纯化柱
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, and bacteria-free water
同義詞:
Biopak®终端过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
材料
polysulfone (Ultrafiltration Hollow Fibers)
品質等級
特點
removal of pyrogen (endotoxins), nuclease and bacteria in water
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
BioPak®
雜質
<0.001 EU/mL Pyrogens (endotoxins)
<0.01 ng/mL RNases
<0.1 cfu/mL Bacteria
<4 pg/μL DNases
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Biopak® Polisher 是一种超滤柱,设计用于以Milli-Q®纯化水生产适用于分子生物学、生物化学和细胞培养的水。经过验证,它可以连续使用90天。
應用
建议将Biopak ®Polisher用于各种必须控制细菌、热原和/或核酸酶水平的实验室应用,例如分子生物学、细胞培养和生物化学。这包括了血液细菌感染(BSI)研究、电化学生物传感器开发、内毒素吸附研究、抗菌测试以及mRNA和蛋白质检测。
特點和優勢
  • 最大程度降低核酸酶、热原和细菌污染的风险。
  • 消除了对DEPC等有毒试剂的需求,从而提高安全性,节省时间并降低成本。
  • 轻松的维护:该精制柱可轻松安装和更换;无需消毒。
成分
超滤中空纤维
其他說明
使用说明
  • 生物截留:细菌和热原
  • 作用机制:超滤
  • 应用:细胞培养基、分子生物学
  • 预期用途:减少生物负荷
  • 使用说明:这一产品通过超滤中空纤维提供水过滤。请参阅产品包装插页“更换”部分。
  • 储存声明:干燥储存。
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Explicit measurement of the endotoxin adsorption efficiency detects non-Langmuir behavior at low concentrations
Kholina EG, et al.
Analytical biochemistry, 587, 113445-113445 (2019)
The importance of the assembling of DNA strands on the performance of electrochemical genosensors
Batistuti MR, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 159, 105358-105358 (2020)