重要文件
CDRC030HG
Milli-Q
反渗透滤芯
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 30 L/hr, For use with Elix® and RiOs water purification systems
同義詞:
反渗透滤芯– 30 L/h
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104214
NACRES:
JA.13
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Elix®
for use with RiOs
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
反渗透(RO)膜可清除95%-99%的污染物,包括离子、微粒、细菌和有机分子。与Elix®和RiOs水纯化系统一起使用。
應用
从RiOs和Elix®系统输送的RO水在实验室中使用,主要用于一般冲洗、洗衣机和高压灭菌器的给水或纯净水和超纯水纯化系统的给水等应用。
特點和優勢
用于更换反渗透滤芯-CDRC030HG的真实耗材。
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany