生物源
goat
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
IgG是人血清中含量最丰富的蛋白之一。IgG 对我们抵抗微生物很重要,而B淋巴细胞产生的分子是我们适应性免疫应答的一部分。IgG 分子具有两个独立的功能;与引起反应的病原体结合,以及募集其他细胞和分子来破坏抗原。IgG 池的变异性是通过体细胞重组产生的。
特異性
与人IgG的重链反应。吸收用于人IgM、IgD和IgA。
應用
使用经验证可用于ELISA的山羊抗人IgGγ链抗体HRP偶联物,吸附种属检测人IgGγ链。
外觀
通过亲和色谱法对与琼脂糖共价连接的合并人IgG进行纯化。液体溶于50%甘油/50%PBS,pH值7.4。没有添加防腐剂。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Lisa M Smith et al.
Journal of virology, 95(23), e0088221-e0088221 (2021-09-23)
Human and simian immunodeficiency virus (HIV and SIV) infections establish lifelong reservoirs of cells harboring an integrated proviral genome. Genome editing CRISPR-associated Cas9 nucleases, combined with SIV-specific guiding RNA (gRNA) molecules, inactivate integrated provirus DNA in vitro and in animal
Adam L Bailey et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2020-11-12)
Epidemiological studies of the COVID-19 pandemic have revealed evidence of cardiac involvement and documented that myocardial injury and myocarditis are predictors of poor outcomes. Nonetheless, little is understood regarding SARS-CoV-2 tropism within the heart and whether cardiac complications result directly