重要文件
AP4004705
Millipore
无粘合剂的玻璃纤维过滤器
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, thickness 475 μm, pkg of 100 ea
同義詞:
玻璃纤维膜过滤器,孔径0.7 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
glass fiber membrane
plain filter
white filter
agency
suitable for EPA OTM-45
描述
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
Millipore
參數
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
475 μm
孔徑
0.7 μm pore size
90 % porosity
應用
PFAS testing
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
概述
Millipore纤维盘式过滤器具有多种流速和处理能力。我们的玻璃纤维过滤器有或没有粘合剂树脂均可用,可以通过EO,伽马或高压灭菌器(121°C,1 bar)进行灭菌。
带有粘合剂树脂的玻璃纤维过滤器:
带有粘合剂树脂的Millipore过滤器具有优异的湿强度,对于定性的分析和预过滤非常出色,尤其是对于严重污染的液体。它们也广泛用于澄清水溶液。
AP15型
•最低纳污能力
•0.2至0.6 µm过滤器推荐的预过滤器
AP20型
•与AP15过滤器相比具有较低的截留率和更高的纳污能力
• 0.8至8.0 µm过滤器推荐的预过滤器
•使用上游来保护AP15型过滤器
AP25型
•增加的厚度与AP20具有相同的截留率和更高的纳污能力
•0.9至8 µm过滤器推荐的预过滤器,尤其是对于蛋白质和严重污染的液体
•使用上游来保护AP15型过滤器
不含粘合剂树脂的玻璃纤维过滤器:
不含粘合剂树脂的过滤器在加热至500°C时可保持其结构完整性而不会失重,因此可用于重量分析以及热气体的过滤。
APFA型
•即使高流速下也保留高效的细颗粒
•建议用于监测废水和收集气体中的悬浮颗粒(例如,烟囱产生的烟雾)
•用于生化应用(例如,收集细胞和过滤蛋白或核酸沉淀物)
APFB型
•与APFA型过滤器相比,在潮湿时具有更高的机械强度和更大的负载能力
•用于液体澄清,细颗粒混悬剂中固体的定量,和闪烁计数
APFC型
•与APFA型过滤器相比,具有更高的截留率,尤其对于细颗粒和微生物的去除
•用于测定饮用水中的总悬浮固体
•用于过滤蛋白或核酸TCA沉淀物以及用于收集细胞和微生物
APFD型
•具有高流量和低截留的厚过滤器
•用于澄清含有大于1.0 µm颗粒物的混悬剂
APFF型
•用于过滤蛋白、核酸或血清沉淀物等极细沉淀物
•建议用于TCLP分析的USEPA方法1311
AP40型
•建议用于标准方法总悬浮固体2540D
•建议用于TCLP分析的USEPA方法1311
•样品过滤后点燃至550 °C(1022 °F)时,保持结构完整性而无失重
•建议用于测定废水和工业废水中的挥发性悬浮物
过滤器类型:深层过滤器
过滤器编码:AP40
應用
  • 总悬浮固体 2540D
  • TCLP 分析用EPA法1311
  • 测定废水和工业废水中挥生性悬浮物
通过OTM-45进行PFAS的堆叠测试
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rodrigo B Carneiro et al.
Journal of hazardous materials, 389, 121888-121888 (2019-12-28)
Understanding the role of the different anaerobic digestion stages on the removal of organic micropollutants (OMPs) is essential to mitigate their release from wastewater treatment plants. This study assessed the fate of 21 OMPs during hydrolysis and acidogenesis to elucidate